Learn More
Potassium sulfate, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium sulfate |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | K2SO4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 174.26g/mol |
Percent Purity | ≥99% |