Learn More
Memmert™ Potential-Free Contact
For combination error message (e.g. supply failure,sensor fault, fuse)
Marca:  Memmert™ HPP750ecoH6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17179884
  • 280.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • For combination error message (e.g. supply failure,sensor fault, fuse)
Specifica
Specifica
Combination error message
HPP750eco