Learn More
Bel-Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
Marca: Bel-Art™ F18759-0000
42.26 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38100kg
Descrizione
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
- Resistenza a temperature da -223 °C (-369 °F) a 121 °C (250 °F)
- Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
- I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
- I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Rack, provette per test | |
Verde | |
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica | |
9.5 x 7.4 x 2.5 in (242 x 189 x 64 mm) | |
9.48 in | |
7.4 in | |
2.51 pollici |
Sì | |
Tubes (13 to 16 mm) | |
108 | |
242 mm | |
189 mm | |
64 mm | |
16 mm |