Learn More
PP4/PPP4C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
259.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | PP4/PPP4C |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18624169
|
Novus Biologicals
NBP2-99380-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18610048
|
Novus Biologicals
NBP2-99380-50ul |
50 μg |
259.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PP4/PPP4C Polyclonal antibody specifically detects PP4/PPP4C in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| PP4/PPP4C | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Core ESC Like Genes, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5531 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.1.3.16, PP4C, PP4protein phosphatase X, catalytic subunit, PP-X, PPXPPH3, protein phosphatase 4 (formerly X), catalytic subunit, protein phosphatase 4, catalytic subunit, Protein phosphatase X | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human PP4/PPP4C. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |