Learn More
PPARGC1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene PPARGC1B
Concentrazione 0.31 mg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunoprecipitation
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16851905
Vedere i documenti
Proteintech
22378-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16841905
Vedere i documenti
Proteintech
22378-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
PGC-1 beta is a tissue specific co-activator that enhances the activity of estrogen receptor alpha. The co-activation function relies on a bipartite transcriptional activation domain and two LXXLL motifs that interact with the AR2 domain of ER-alpha in an estrogen-dependent manner. Ectopic expression of this protein has been shown to lead to increased mitochondrial number and basal oxygen consumption.
Specifica
Specifica
PPARGC1B
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q86YN6
133522, 170826
PPARGC1B Fusion Protein Ag17566
Primary
-20°C
PPARGC1B
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ERRL1, PERC, PGC 1 beta, PGC 1(beta), PGC1, PGC1B, PPAR gamma coactivator 1 beta, PPARGC 1 beta, PPARGC1, PPARGC1B
Ppargc1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography