missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPIL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12538-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions.Specifica
| PPIL4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PPIL4 | |
| Cyclophilin like protein PPIL4, HDCME13P, PPIase, PPIL4, Rotamase PPIL4 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361449, 67418, 85313 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8WUA2, Q9CXG3 | |
| Ppil4 | |
| PPIL4 Fusion Protein Ag3249 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto