Learn More
PPIL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PPIL4 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.26 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810294
|
Proteintech
12538-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800294
|
Proteintech
12538-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions.Specifica
| PPIL4 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q8WUA2, Q9CXG3 | |
| 361449, 67418, 85313 | |
| PPIL4 Fusion Protein Ag3249 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PPIL4 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Cyclophilin like protein PPIL4, HDCME13P, PPIase, PPIL4, Rotamase PPIL4 | |
| Ppil4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |