Learn More
Bohlender™ Giunti a vite HT in PPS
Tappi a vite da utilizzare per collegare apparecchiature e raccordi con filettature GL a tubi a parete spessa o a tubi in vetro, plastica o metallo. I giunti a vite HT in PPS Bohlender™ BOLA™ sono ideali per il fissaggio di sonde, termometri, tubi per immersione o cavi nei recipienti di reazione.
Marca: Bohlender™ D631-46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Black PPS screw cap
- Inner parts: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE tapered ring and sealing ring
- For tubing diameters under 3mm (not exposed to the medium)
- Good chemical resistance
- The medium is only exposed to PTFE
Specifica
Giunto filettato HT | |
PTFE Seal | |
−50°C | |
GL 32 | |
10 bar |
Conformità FDA | |
For 8mm tubing O.D. | |
1 ciascuno | |
Nero | |
250°C |