Learn More
Prilocaine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15305068
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
721-50-6
C13H20N2O
220.32
MFCD00048681
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512
4906
CHEBI:8404
N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
721-50-6
C13H20N2O
220.32
MFCD00048681
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512
4906
CHEBI:8404
N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Prilocaine
Punto di fusione 36.0°C to 38.7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 220.31
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Prilocaine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.