Learn More
Emma Safety Footwear Primus All-Weather Safety Shoes
Designed with Sympatex™ uppers ensure shoes remain waterproof even when fully submerged.
174.00€ - 197.00€
Specifica
Colore | Black, Gray |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec sanitized silver lining |
Caratteristiche suola | Non-woven Antistatic insole, Heat-resistant outsole |
Materiale suola | Gripforce™ Duo |
Resistente a | Water |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10413454
|
Emma Safety Footwear
MM93986842 |
42 |
174.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10506625
|
Emma Safety Footwear
MM93986846 |
46 |
174.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11319701
|
Emma Safety Footwear
MM93986838 |
38 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11329701
|
Emma Safety Footwear
MM93986839 |
39 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11339701
|
Emma Safety Footwear
MM93986840 |
40 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11349701
|
Emma Safety Footwear
MM93986841 |
41 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11359701
|
Emma Safety Footwear
MM93986843 |
43 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11379701
|
Emma Safety Footwear
MM93986847 |
47 |
174.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11369701
|
Emma Safety Footwear
MM93986845 |
45 |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10586364
|
Emma Safety Footwear
MM93986844 |
44 |
174.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven Antistatic insole
- GripForce™ Duo/HRO outsole
Specifica
Black, Gray | |
Non-woven Antistatic insole, Heat-resistant outsole | |
Water |
Hydro-Tec sanitized silver lining | |
Gripforce™ Duo | |
All-weather Safety Shoe |