Learn More
Emma Safety Footwear Primus Safety Shoes
Surprisingly light yet provides a strong and supportive fit. Waterproof even when fully submerged, thanks to its state-of-the-art Sympatex™ uppers. The all-weather safety shoe offers outstanding foot protection in all seasons.
177.02€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black, Gray |
Progettazione | Primus |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15989091
|
Emma Safety Footwear
MM93986837 |
37 |
177.02€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15999091
|
Emma Safety Footwear
MM93986848 |
48 |
177.02€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15909101
|
Emma Safety Footwear
MM93986849 |
49 |
177.02€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather / Waterproof construction
- Waterproof Sympatex™ uppers
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011 | |
Black, Gray | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ | |
Steel |
Laces | |
Primus | |
Leather |