missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRLR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2E10G5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Specifica

Antigene PRLR
Clone 2E10G5
Concentrazione 1000 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16869835
Vedere i documenti
Proteintech
67292-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16859835
Vedere i documenti
Proteintech
67292-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The PRLR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PRLR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PRLR antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Specifica

Specifica

PRLR
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5618
Primary
2E10G5
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse
IgG1
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato