Learn More
PRMT5 Antibody (RAB-C136) - F(ab) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
479.00€
Specifica
Antigene PRMT5
Clone RAB-C136
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP Assay
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18698034
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-20130-0.025mg
0.025 mg
479.00€
0.02mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18618454
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-20130-0.1mg
0.1 mg N/A
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
PRMT5 Monoclonal antibody specifically detects PRMT5 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP assay (ChIP)
Specifica
Specifica
PRMT5
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5,72 kDa ICln-binding protein, HRMT1L5, IBP72, Jak-binding protein 1, JBP1, protein arginine methyltransferase 5, protein arginine N-methyltransferase 5, Shk1 kinase-binding protein 1 homolog, SKB1, skb1 (S. pombe) homolog, SKB1 homolog (S. pombe), SKB1HsSKB1 homolog
This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing PRMT5 protein under non-denaturing conditions.
Affinity purified
RAB-C136
ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, ChIP Assay
Unconjugated
Human
Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Circadian Rhythm
PBS
10419
Primary
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.