Learn More
SI Analytics™ ProcessLine Combination Electrode
SI Analytics™ ProcessLine Combination Electrode is a low maintenance pH electrode with a temperature sensor.
Marca:  SI Analytics™ 285113690
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15750019
  • 483.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low-maintenance
  • pH combination electrode with Pt 1000 or PT 100
  • Glass shaft
  • Silamid™ reference
  • 2 hole diaphragm
  • DuraLid reference system
  • Sphere membrane
  • H glassVP screw plug head
Specifica
Specifica
Screw Plug Head
0 to 14
0°C to 130°C
12 mm
H-Glass
pH Combination Electrode
425 mm