Learn More
SI Analytics™ ProcessLine Metal Combination Electrode
SI Analytics™ ProcessLine Metal Combination Electrode is a low maintenance metal electrode with a screw plug head.
Marca:  SI Analytics™ 285113700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13770kg
Codice prodotto. 15639028
  • 405.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low-maintenance
  • Metal combination electrode
  • Glass shaft
  • Silamid™ reference
  • 2 hole diaphragm
  • DuraLid reference system
  • Sensor platinum disk
  • Screw plug head
Specifica
Specifica
Screw Plug Head
0 to 14
120 mm
Glass Shaft
0°C to 130°C
12 mm