Learn More
Propionaldehyde, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10387093
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
123-38-6
58.08
MFCD00007020
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
527
CHEBI:17153
propanal
CCC=O
123-38-6
58.08
MFCD00007020
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
propionaldehyde, propanaldehyde, propaldehyde, propional, propionic aldehyde, n-propanal, methylacetaldehyde, propylaldehyde, propylic aldehyde, aldehyde propionique
527
CHEBI:17153
propanal
CCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Propionaldehyde
Nota nome 99+%
Punto di fusione -81.0°C
Colore White
Densità 0.7980g/mL
Punti di ebollizione 48.0°C
Punto d'infiammabilità −40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C3H6O
Formula lineare C2H5CHO
Indice di rifrazione 1.3610 to 1.3650
Quantità 500 mL
Beilstein 01,629
Indice di Merck 15,7937
Gravità specifica 0.798
Informazioni di solubilità Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 58.08
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Platelets
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.