Learn More
Propionamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001960
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
79-05-0
C3H7NO
73.09
MFCD00008039
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
6578
CHEBI:45422
propanamide
CCC(=O)N
79-05-0
C3H7NO
73.09
MFCD00008039
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
propionamide, propylamide, propionic amide, propionimidic acid, propanimidic acid, propionic acid amide, amid kyseliny propionove, propanimidic acid van, propionimidic acid van, unii-qk07g0hp47
6578
CHEBI:45422
propanamide
CCC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Propionamide
Nota nome 97%
Punto di fusione 79.0°C to 83.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 213.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C2H5CONH2
Quantità 100 g
Beilstein 02, 243
Indice di Merck 15, 7938
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform
Peso formulazione 73.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propionamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.