Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™
Panni per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni preimbevuti non tessuti Contec™ PROSAT™ offrono un livello di saturazione del solvente o del disinfettante desiderato specifico per ciascuna attività.
Marca:  Contec™ PSC20002-BPR
597.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 18.59730kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 17234523
  • 931.00€ / pezzi 1200
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Use these wipes to clean laminar flow workbenches, cleanroom surface and equipment. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes feature task-specific saturation level of the solvent or disinfectant required to do the job.
  • Wipe substrate designed for the application
  • Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping articles prior to pass through
  • Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
  • Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
  • Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
Specifica
Specifica
PROSAT™ Pre-saturated Wipes
ISO Class 5
Ideal for Routine Cleaning and Wiping Instruments and Equipment
24 Pk.; 50 Pk./Cs
Non-sterile
Polyester Cellulose
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
Process Tools and Other Equipment
70% IPA, 30% DI Water
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.