Learn More
DuPont™ Proshield™ 4 Practik
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Micro-perforated non-woven polyethylene fabric allows unrestricted passage of air and water vapour
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425
- Chemical protective clothing, Category I
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside for comfort
- Versatile protective garment for non-hazardous substances
Specifica
Specifica
| Size | Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polyethylene |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile polso | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile di manicotto | Elastic |