Learn More
DuPont™ Proshield™ 4 Practik
Codice prodotto. p-7164822 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16263512
Marca: DuPont™ D13495537
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Proshield™ 4 Practik suits are the ideal work suits for general maintenance in industrial manufacturing and other harmless environments.
  • Micro-perforated non-woven polyethylene fabric allows unrestricted passage of air and water vapour
  • Certified according to Regulation (EU) 2016/425
  • Chemical protective clothing, Category I
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside for comfort
  • Versatile protective garment for non-hazardous substances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Polyethylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Tipo di chiusura Zipper
Sterilità Non-sterile
Stile di manicotto Elastic