Descrizione
- Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5 e 6
- EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
- Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
- Cuciture esterne ribattute
- Zip in nylon con patta
- Disponibile in blu, nelle misure da S a XXXL (è disponibile una versione in bianco).
- Cappuccio a 2 pezzi.
- Volto, polsini, vita e caviglie con elastico
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | 3 X-Large |
| Materiale | SMS Fabric |
| Colore | Blu |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Tipo di chiusura | Zip in nylon con patta |
| Tipo di giuntura | Cucito |
| Classe di protezione | Categoria III, tipo 5 e 6 |
| Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.