Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCo™ PEEK Stainless Steel Unions
Precision engineered for capillary LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Stainless Steel Unions offer complete versatility for connecting capillary tubing.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 222006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15269213
  • 126.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Leak free connections
  • Replacement parts such as nuts and ferrules
Specifica
Specifica
Union
Size: 1/32 in. to 0.36 mm
Stainless Steel