Learn More
Eppendorf™ Set di filtri di protezione
Designed for use with Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus) pipettes
Marca: Eppendorf™ 4920624001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Available in a variety of colors
- Protection Filter Sets include 10 filters and 1 filter sleeve
- For fixed- and variable-volume pipettes
Specifica
Turquoise | |
10 mL | |
10 filters with 1 filter sleeve |
Set di filtri di protezione | |
Per pipetta a volume variabile da 1 a 10 ml | |
1 ciascuno |