Learn More
Eppendorf™ Set filtro di protezione
Designed for use with Eppendorf Reference™ 2, Eppendorf Research™ plus and Eppendorf Xplorer™ (plus) pipettes
Marca: Eppendorf™ 4920623005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Descrizione
- Available in a variety of colors
- Protection Filter Sets include 10 filters and 1 filter sleeve
- For fixed- and variable-volume pipettes
Specifica
Violet | |
5 mL | |
10 filters with 1 filter sleeve |
Set filtro di protezione | |
Per pipetta a volume variabile da 0.5 a 5 ml | |
1 ciascuno |