Learn More
3M™ Indumento protettivo 4530
Codice prodotto. p-200003846
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Altezza (sistema metrico):
167 to 176 cm
Larghezza (sistema metrico) petto:
92 to 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 17815676
Marca: 3M™ 7000109011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'indumento protettivo 3M™ 4530 si caratterizza per un trattamento speciale che rende il tessuto resistente alla propagazione della fiamma, da indossare sopra indumenti con indice RF 2/3, aumentando la protezione da schizzi di sostanze chimiche e da polveri pericolose ed estendendo il ciclo di vita del prodotto grazie alla ridotta necessità di lavaggi.
  • Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4530 per proteggerti da sporco, schizzi e polveri tossiche, comprese le particelle radioattive/nucleari.
  • Conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1.
  • Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo bianco su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SMMS di 54 g/mq del resto dell'indumento. Il materiale dell'indumento (non gli accessori) ha subito un trattamento speciale ignifugo che offre resistenza alla propagazione di fiamma, in conformità agli standard ISO 14116 1.
  • L'indumento protettivo monouso può essere utilizzato con un indumento con un indice di resistenza al fuoco RF 2/3.
  • In tal modo si ottiene una migliore prestazione protettiva contro eventuali schizzi di sostanze chimiche e contro le polveri pericolose, prolungando la durata dell'indumento riutilizzabile e riducendo al minimo la necessità di lavaggio.
  • L'indumento protettivo 3M 4530 è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 54 g/mq.
  • È realizzato in tessuto non tessuto SMMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo.
  • La base polipropilenica funge da resistenza uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco.
  • Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Knit
Stile collo Hooded
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura 2-way Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Serged
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category III
Resistenza Flame, Chemicals, Liquid, Anti-static
Certificazione/Conformità Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149)
N. di tasche None
Larghezza (sistema imperiale) petto 36.2 to 39.4 in.
Larghezza (sistema metrico) petto 92 to 100 cm
Altezza (sistema imperiale) 65.7 to 69.3 in.
Altezza (sistema metrico) 167 to 176 cm
Peso (sistema metrico) 54 gsm