Learn More
3M™ Indumento protettivo 4565
Codice prodotto. 17875666
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 17875666
Marca: 3M™ 7100256140
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'indumento protettivo 3M™ 4565 ha caratteristiche di comfort desiderabili e fornisce una barriera resistente a determinate sostanze chimiche, spruzzi di liquidi e particolato.
  • Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4565 per una barriera superiore contro particolato pericoloso, schizzi liquidi limitati e spruzzi tipo 4.
  • L'indumento protettivo 3M 4565, Bianco smagliante, ha visibili cuciture rosse ed è conforme a numerose norme, incluse quelle relative agli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 agenti infettivi, EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 protezione da schizzi di liquidi tipo 6 e EN ISO 13982-1 polveri tipo 5.
  • Tipo 4 spray liquidi 4 EN 14605. Le cuciture rinforzate riducono i punti di esposizione cutanei causati da strappi, riducendo i rischi di penetrazione di sostanze chimiche o particolato.
  • La tuta offre anche una protezione TIL relativa alla contaminazione radioattiva da particolato EN1073-2, il che significa che ha una tenuta estremamente efficace contro il particolato e resistenza agli spray liquidi.
  • È realizzata con un laminato in PE non microporoso che offre protezione chimica e una resistenza comprovata alla penetrazione di determinate sostanze chimiche.
  • I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale.
  • Questo indumento è sottoposto anche a un trattamento antistatico in conformità a EN 1149, che riduce le scariche elettrostatiche e i rischi di scintille e infiammabilità.
  • L'indumento protettivo 3M 4565 rappresenta una garanzia di sicurezza e protezione ed è un complemento essenziale degli strumenti a disposizione della forza lavoro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Knit
Stile collo Con cappuccio
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura 2-way Zipper
Tipo di giuntura Serged, Taped
Sterilità Non-sterile
Resistenza Bloodborne Pathogens
N. di tasche None
Da utilizzare con (applicazione) Controlled Environments
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)