Learn More
Cytiva Protein A and Protein G Mag Sepharose™
Simplify enrichment of target proteins by immunoprecipitation or pull-down applications
60.59€ - 150.00€
Specifica
Matrix Paramagnetic spherical, highly cross linked agarose particles
Dimensione particelle 37 to 100 μm
Content And Storage 4°C to 8°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo di profilo Capacità di legame Legante Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di profilo Capacità di legame Legante Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10300695
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9440-06
Protein A Mag Sepharose 8 to 17mg Human IgG/mL Native Protein A 500 μL
62.75€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10249574
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9440-08
Protein G Mag Sepharose 13 to 22mg Human IgG/mL Protein G 500 μL
60.59€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10488634
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9513-79
Protein G Mag Sepharose 13 to 22mg Human IgG/mL Protein G 4 x 500 μL
130.92€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10259574
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
28-9513-78
Protein A Mag Sepharose 8 to 17mg Human IgG/mL Native Protein A 4 x 500 μL
150.00€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protein A and Protein G Mag Sepharose are magnetic beads designed to simplify enrichment of target proteins by immunoprecipitation or pull-down applications. The magnetic beads are based on Sepharose with native protein A or native protein G as ligand. Protein A and Protein G have high affinities for the Fc region of IgG antibodies and offer differing affinity characteristics across a broad range of mammalian IgG species.
There are two protocols available for protein enrichment: the cross-link protocol and the classic protocol. The protocols are simple with elution conditions optimized for for downstream applications such as electrophoresis and MS.
Protein A and Protein G Mag Sepharose combine well-proven enrichment methods with the magnetic beads platform, which has ideal properties for small-scale sample preparation. Together with MagRack 6, a separation tool for six microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel.
  • Visible and dense Sepharose based magnetic beads with protein A or protein G ligand, easy to spot and collect bound target protein
  • Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
  • Simple capture of target protein in small or large sample volumes (low microliter to high milliliter scale)
  • Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target proteins - only low amounts of antibody needed
Matrix: Paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Ligand: Native protein A; Native protein G
Binding capacity Protein A: 8-17mg human IgG/mL gel
Binding capacity Protein G: 13-22mg human IgG/mL gel
Particle size: 37-100μm
Working temperature: Room temperature
Storage solution: 20% ethanol
Storage temperature: 4°C to 8°C
Specifica
Specifica
Paramagnetic spherical, highly cross linked agarose particles
37 to 100 μm
4°C to 8°C