missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pseudouridine Mouse, anti-Human, Clone: 1G7C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Pseudouridine |
|---|---|
| Clone | 1G7C7 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | ELISA, Dot Blot |
| Forma | Liquid |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18045615
|
Proteintech
68578-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18019885
|
Proteintech
68578-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Pseudouridine antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na Pseudouridine. This antibody recognizes human antigen. The Pseudouridine antibody has been validated for the following applications: Dot Blot, ELISA analysis.
Specifica
| Pseudouridine | |
| 1000 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human | |
| IgG1 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1G7C7 | |
| ELISA, Dot Blot | |
| Mouse | |
| 5-ribosyluracil, Pseudouridine, Ψ | |
| Primary |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto