missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PST1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-41063-0.025mg
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PST1 Polyclonal specifically detects PST1 in Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifica
| PST1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| PST1 | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide from the amino terminus of yeast Pst1. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of Pst1. Amino Acid Squence: DSLESITDSLNLQSLT | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 851625 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot, ELISA | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1 μg/mL | |
| Cell wall mannoprotein PST1, D4214, Haze protective factor 2, HPF2, YD9609.09, YDR055W | |
| Rabbit | |
| 49 kDa | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| Yeast | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto