missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PST1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
203.00€ - 609.00€
Specifica
| Antigene | PST1 |
|---|---|
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18634785
|
Novus Biologicals
NBP2-41063-0.025mg |
0.025 mg |
203.00€
0.03mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18136448
|
Novus Biologicals
NBP2-41063 |
0.1 mg |
609.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PST1 Polyclonal specifically detects PST1 in Yeast samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifica
| PST1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 851625 | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide from the amino terminus of yeast Pst1. The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of Pst1. Amino Acid Squence: DSLESITDSLNLQSLT | |
| Primary | |
| 49 kDa |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Yeast | |
| Cell wall mannoprotein PST1, D4214, Haze protective factor 2, HPF2, YD9609.09, YDR055W | |
| PST1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto