Learn More
PTBP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3D6D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene PTBP1
Clone 3D6D8
Concentrazione 1000 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16800106
Vedere i documenti
Proteintech
67462-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16890096
Vedere i documenti
Proteintech
67462-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The PTBP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PTBP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PTBP1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
PTBP1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5725
Primary
3D6D8
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG1