Learn More
Cowie Technology™ Flacone in PTFE
Le maniglie stampate consentono una facile manipolazione. Il flacone con tappo a vite in PTFE è inerte e resistente alle sostanze chimiche.
Marca: Cowie Technology™ 015.010.2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02700kg
Descrizione
- Isostatically molded in pure PTFE and with super smooth internal finish, FDA approved
- Insoluble and non-contaminating
- Exceptional thermal resistance can be used from -200°C to +280°C
- Hand grips for ease of manipulation
- Do not use, when sealed, for chemical reactions or digestions, loosen lid when thermal sterilizing
Specifica
10 ml | |
12 mm | |
50 mm | |
280 °C | |
2.25 mm | |
27 g | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Sì | |
No |
Bianco | |
Conservazione di prodotti chimici pericolosi | |
PTFE | |
Da -200 a +280 °C | |
Container | |
26mm | |
Sì | |
A vite |