Learn More
Horst™ Nastro riscaldante a elevata resistenza in PTFE modello HBSI
Marca: Horst™ 20605
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Specifica
2 m.l. | |
2 m | |
HBSI |
2 m.l. | |
Tensione ∼230 V | |
Nastro riscaldante resistente all'usura |