Learn More
HUBER PTFE Hoses
PTFE hose with braided metal reinforcement
Marca:  HUBER 9617
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 10088864
  • 1075.83€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-08-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PTFE hose with braided metal reinforcement
  • Min. temp.: -60°C
  • Max. temp.: 260°C
  • Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
  • Specifica
    Specifica
    PTFE
    150 cm
    260°C
    56 mm
    -60°C