Learn More
Fisherbrand™ PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades
Use with PTFE blades. The PTFE Plain Stirrer Shaft for Blades include a steel rod core.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23000kg
Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da un albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.- Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
- Pulizia semplice
- Nessuna contaminazione crociata
- Infrangibili
- Antigraffio
- Per temperature fino a circa 280°C
- I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
Specifica
10 mm | |
Miscelazione | |
1 ciascuno | |
Asta per agitatore semplice in PTFE per lame in PTFE & estremità esposta per agitatore con asta in PTFE | |
PTFE |
Lame per agitatore in PTFE | |
750 mm (EX) | |
Da -200 a +280 °C | |
230 g |