Learn More
Fisherbrand™ Agitatore ad asta con elica in PTFE
Da utilizzare con guide delle aste. Le aste per agitatori ad ancora in PTFE hanno un nucleo in acciaio inox.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08600kg
Codice prodotto. 10075991
  • 55.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli agitatori ad asta in PTFE sono caratterizzati da una esclusiva struttura interamente modellata e da rotore sagomato appositamente per albero di trasmissione rinforzato in acciaio interamente rivestito in PTFE.
  • Resistenti chimicamente, inerti e a prova di perdita
  • Pulizia semplice
  • Nessuna contaminazione crociata
  • Infrangibili
  • Antigraffio
  • Per temperature fino a circa 280°C
  • I modelli ad asta esposta (EX) sono realizzati con nucleo in acciaio inox con estremità esposta, per un fissaggio più saldo al mandrino
Specifica
Specifica
50 mm
Guida agitatore universale
500 mm
Da -200 a +280 °C
6 mm
Miscelazione
1 ciascuno
Elica a vite per agitatore con asta in PTFE