Learn More
Wheaton™ PTFE/Silicone Septa
Marca: Wheaton™ W240581A
112.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90720kg
Specifica
PTFE/Silicone | |
8 mm | |
Autoclavable | |
Septa |
Natural | |
PTFE, Silicone | |
120 Pk. |