Learn More
RETSCH PTFE with Steel Core Grinding Balls
130.00€ - 196.00€
Specifica
Product Type | Grinding Balls |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MM 200 and MM 301 |
Materiale | Teflon with Steel Core |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10339540
|
RETSCH
05.368.0046 |
12 mm |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10257990
|
RETSCH
05.368.0045 |
0.9 mm |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10572111
|
RETSCH
05.368.0047 |
20 mm |
196.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Grinding Balls | |
MM 200 and MM 301 | |
Teflon with Steel Core |