Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flat Head, Full Length A Type
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flat Head fit standard taper ground glass joints. Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure.
11.41€ - 40.33€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flat Head, Full Length A Type |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Taper Ground Glass Joints |
Quantità | 1 |
Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16255941
|
Fisherbrand™
|
10/30 | 40 mm |
40.33€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16295941
|
Fisherbrand™
|
14/35 | 46 mm |
11.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16205951
|
Fisherbrand™
|
19/38 | 50 mm |
13.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16225951
|
Fisherbrand™
|
24/40 | 57 mm |
14.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16245951
|
Fisherbrand™
|
29/42 | 57 mm |
18.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16255951
|
Fisherbrand™
|
34/45 | 60 mm |
20.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Solid Construction
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flat Head, Full Length A Type | |
Standard Taper Ground Glass Joints | |
-200°C to +280°C |
PTFE | |
1 |