Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type are hollow for standard taper joints. No sealing rings.
8.20€ - 35.00€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Taper Ground Glass Joints |
Quantità | 1 |
Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16285951
|
Fisherbrand™
|
9 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16295951
|
Fisherbrand™
|
13 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16205961
|
Fisherbrand™
|
16 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16215961
|
Fisherbrand™
|
19 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16225961
|
Fisherbrand™
|
22 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16235961
|
Fisherbrand™
|
27 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16245961
|
Fisherbrand™
|
32 (US) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Penny Head Type | |
Standard Taper Ground Glass Joints | |
-200°C to +280°C |
PTFE | |
1 |