Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Syringe Filters, Non-Sterile
Syringe Filters with Polytetrafluoroethylene (PTFE) membranes are unaffected by most organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids.
145.00€ - 192.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9002
Colore Natural
Connettori 1/4 in. to 1/2 in. Hosebarbs
Materiale Polypropylene
Materiale (membrana) PTFE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
11756018
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
02915-28
0.22 μm
192.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11797358
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
02915-30
0.45 μm
145.00€
pezzi 20
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for sterilization of gas and alcohols; cleaning acids, alkalies, and organic solvents; venting purposes.
  • Use with aggressive chemicals.
  • Filters are Triton-free and have a bidirectional membrane support and luer lock (15/25 mm dia) or stepped barbs (50 mm dia) inlet/outlet for a secure fit to the syringe.
  • Membrane type and pore size are printed on each filter for easy identification.
  • All Cole-Parmer syringe filters are 100% integrity tested and manufactured in accordance with ISO 9002 standards.
  • Sterile filters are sterilized by gamma radiation.
  • They are certified nonpyrogenic, noncytotoxic, and are blister packed.
Specifica
Specifica
ISO 9002
1/4 in. to 1/2 in. Hosebarbs
PTFE
Sterilization of gases and alcohols, Cleaning acids, alkalis, and organic solvents, Venting purposes
60 psi (4.1 bar)
Syringe Filter
50 mm
Natural
Polypropylene
Non-sterile
Polypropylene
20 Pk.
5000 mL
50 mm