Learn More
Cowie Technology™ PTFE T-Type Stopcocks
Cowie Technology™ PTFE T-Type Stopcocks feature a pure PTFE body and plug and combine all the desirable properties of the Ultimate Laboratory Stopcock.
Marca:  Cowie Technology™ 016.103
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07500kg
Codice prodotto. 10436022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Medium vacuum pressure performance
  • Unbreakable
  • Chemically inert
  • Grease free
  • Supplied with borosilicate glass sidearms
Specifica
Specifica
T-Type
T-Type Stopcock
Autoclavable
1 Each
PTFE
3 mm
PTFE
8 mm
Borosilicate glass sidearms