Learn More
Cowie Technology™ PTFE T-Type Stopcocks
Cowie Technology™ PTFE T-Type Stopcocks feature a pure PTFE body and plug and combine all the desirable properties of the Ultimate Laboratory Stopcock.
Marca:  Cowie Technology™ 016.104
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10500kg
Codice prodotto. 10078201
  • 30.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Medium vacuum pressure performance
  • Unbreakable
  • Chemically inert
  • Grease free
  • Supplied with borosilicate glass sidearms
Order Info
dimPlugBore
Specifica
Specifica
T-Type
T-Type Stopcock
Autoclavable
1 Each
PTFE
4 mm
PTFE
10 mm
Borosilicate glass sidearms