Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe, 7mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probes cobine the outstanding properties of PTFE with the reliability of Thermocouple thermometry. All components are fully encapsulted in pure PTFE. The body has a stainless steel core for rigidity but can be bent.
76.81€ - 118.97€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità | 1 |
Tipi di sensore | Type K Thermocouple |
Tempo di risposta | 50%, 6 to 14 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16266121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 2 m (Cable) |
76.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16276121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 3 m (Cable) |
87.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16286121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 4 m (Cable) |
97.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16296121
|
Fisherbrand™
|
100 x 7 mm | 5 m (Cable) |
107.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16256131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 2 m (Cable) |
82.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16266131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 3 m (Cable) |
92.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16276131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 4 m (Cable) |
103.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16286131
|
Fisherbrand™
|
200 x 7 mm | 5 m (Cable) |
113.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16236151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 1 m (Cable) |
77.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16246151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 2 m (Cable) |
87.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16256151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 3 m (Cable) |
98.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16266151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 4 m (Cable) |
108.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16276151
|
Fisherbrand™
|
300 x 7 mm | 5 m (Cable) |
118.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Sensor - Type K Thermocouple
- Cable - PFA insulated with white PFA oversheath
- International Colors: Cover: Green, +ve Green, -ve White
- Cable fused to body
- Response - 50%, 6-14 seconds.
- Supplied with mini plug
- Inert and non contaminating
- Pressure Resistant
- Temperature Range -180°C to +280°C
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe | |
1 | |
50%, 6 to 14 sec. |
PTFE | |
Type K Thermocouple | |
-180°C to +280°C |