Learn More
Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe, 9mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probes cobine the outstanding properties of PTFE with the reliability of Thermocouple thermometry. All components are fully encapsulted in pure PTFE. The body has a stainless steel core for rigidity but can be bent.
105.59€ - 171.83€
Specifica
Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità | 1 |
Tipi di sensore | Type K Thermocouple |
Tempo di risposta | 50%, 6 to 14 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16226161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 2 m (Cable) |
105.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16236161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 3 m (Cable) |
115.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16246161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 4 m (Cable) |
126.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16256161
|
Fisherbrand™
|
500 x 9 mm | 5 m (Cable) |
136.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16266161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 2 m (Cable) |
114.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16276161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 3 m (Cable) |
125.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16286161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 4 m (Cable) |
135.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16296161
|
Fisherbrand™
|
600 x 9 mm | 5 m (Cable) |
146.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16206171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 2 m (Cable) |
131.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16216171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 3 m (Cable) |
141.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16226171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 4 m (Cable) |
152.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16236171
|
Fisherbrand™
|
700 x 9 mm | 5 m (Cable) |
162.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16246171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 1 m (Cable) |
130.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16256171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 2 m (Cable) |
140.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16266171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 3 m (Cable) |
151.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16276171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 4 m (Cable) |
161.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16286171
|
Fisherbrand™
|
900 x 9 mm | 5 m (Cable) |
171.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Sensor - Type K Thermocouple
- Cable - PFA insulated with white PFA oversheath
- International Colors: Cover: Green, +ve Green, -ve White
- Cable fused to body
- Response - 50%, 6-14 seconds.
- Supplied with mini plug
- Inert and non contaminating
- Pressure Resistant
- Temperature Range -180°C to +280°C
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Thermocouple Type K Probe | |
1 | |
50%, 6 to 14 sec. |
PTFE | |
Type K Thermocouple | |
-180°C to +280°C |