Learn More
Fisherbrand™ Manicotto in PTFE, rigido
Da inserire tra i giunti in vetro smerigliato standard per eliminare l'uso di grasso. Il manicotto spesso in PTFE, lunghezza B per l'Europa, è adatto per applicazioni a vuoto spinto.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01690kg
Codice prodotto. 16226001
  • 31.78€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Specifica
Specifica
0.5 mm
55/44
Confezione da 2
Da -200 a +280 °C
Previene il blocco, elimina l'utilizzo del grasso
Rigido
PTFE
Giunti in vetro smerigliato