Learn More
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: PU1/2146, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 6688-MSM2-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15930898
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker)
Nuclear
PU1/2146
Unconjugated
Mouse
40kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
6688
IgG2b κ
Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment (apprx. aa 16-170) of human PU.1 protein
K-562 Cells, THP-1 cells. Lymph Node, Spleen, Hodgkin's Lymphoma, Colon Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.