Learn More
HUBER Pump Adapter
Includes hose connector NW12
Marca:  HUBER 19606
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10527614
  • 214.12€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pump adapter CPL for KISS E, CC-E and with baths 106A to 118A
Specifica
Specifica
KISS E, CC-E and with Baths 106 A to 118 A
1 Ea.
Pump Adapters