Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates with Full Skirt for Popular Thermocyclers
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- PCR Plate
- 96 well skirted low profile PCR plates for most thermocyclers
- With printed reference grid
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Imballaggio | 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case |
| Product Line | PurePlus |
| Colore | Natural |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits Most Popular Thermocyclers |
| Materiale | Polypropylene USP Class VI Resin |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |