Learn More
Labcon PurePlus™ 0.1 mL 96 Well Low Profile PCR Plates for Popular Thermocyclers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16659852 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 16659852
Marca: Labcon 39715200009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With printed reference grid
  • 96 well flat low profile PCR plates for most thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Coperchio Without Lid
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case
Product Line PurePlus
Colore Natural
Monouso Single-use
Product Type Plate
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.1 mL
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Quantità 10 Plates / box
Senza RNasi Yes
Shipping Condition RT
Temperature Range (Metric) Freezable to -80°C